EPDM Guanti per isolatori
Product Details & Documents
Questo guanto per glovebox offre una protezione eccezionale con una resistenza eccezionale all'ossigeno, all'invecchiamento indotto dall'ozono, ai raggi UV, al vapore, al calore e a un'ampia gamma di agenti chimici. La resistente struttura in EPDM lo rende ideale per ambienti difficili in cui è prevista un'esposizione prolungata ad agenti atmosferici aggressivi.
Eccellente resistenza chimica
- Elevata resistenza all'ozono e ai raggi UV
- Ottima resistenza agli agenti sterilizzanti e al vapore
- Proprietà antistatiche: <108 Ω
Questo guanto è particolarmente consigliato per la manipolazione di agenti ossidanti, acido nitrico concentrato, alcali forti e alcol. La sua robusta resistenza chimica, combinata con flessibilità e comfort, garantisce prestazioni affidabili in applicazioni glovebox di laboratorio, farmaceutiche e industriali. Scelta affidabile per i professionisti che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione costante.
Certifications: EN ISO 21420 2020; EN 388: 2016+A1:2018; EN ISO 374-1: 2016+A1:2018; EN ISO 374-5: 2016.
Confezione: I guanti sono confezionati 1 paio per sacchetto in plastica sigillato, 20 paia per scatola.
Specifiche
- Confezione:Insaccato
- Colore:nero
- Descrizione:Guanto per isolatore, porta da 8”
- Lunghezza:813 mm (32")
- Spessore:24 mil (0,6 mm)
- Modello:11-518
- Monouso/riutilizzabile:riutilizzabile
- Talcati/non talcati:Non talcati
- Cat. No.:TRON8E2432A0975
- Resistenza tessile:9 MPa
- Ambidestro/mano specifico:ambidestro
- Lattice/senza lattice:Senza lattice
- Antistatico:+
- Finitura:Lisci
- Tipo polsino:Arrotolato
- Allungamento finale:600%