Capcell Pak HPLC Columns
Analitica, C18-MGII, Acciaio inossidabile, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Codice catalogo PHECCH0-7624
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Lunghezza:250 mm
- Seq:21
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C18-MGII
- Cat. No.:PHECCH0-7624
- Carico di carbonio:9%
- Range di pH:2,0 - 7,5
- Con endcapping:Sì