Orders LinkContactUsLinkComponent
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Microbor, C18 MG 100, Acciaio inossidabile, 100 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
Codice catalogo PHECCH0-5840
New Product
Nome del fornitore:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Codice catalogo PHECCH0-5840
Nome del fornitore:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Microbor, C18 MG 100, Acciaio inossidabile, 100 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
Price
SFr. 1’366.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Microbor
  • Ø int.:
    2,00 mm
  • Dimensioni particelle:
    5 µm
  • Dimensioni pori:
    100 Å
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Seq:
    9
  • Colonna:
    Acciaio inossidabile
  • Fase:
    C18 MG 100
  • Cat. No.:
    PHECCH0-5840
  • Carico di carbonio:
    9%
  • Range di pH:
    2,0 - 7,5
  • Con endcapping:
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.