Capcell Pak HPLC Columns
Microbor, AQ-C18, Acciaio inossidabile, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
Codice catalogo PHECCH0-7384
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Microbor
- Ø int.:2,00 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:80 Å
- Lunghezza:150 mm
- Seq:8
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:AQ-C18
- Cat. No.:PHECCH0-7384
- Range di pH:2,0 - 7,5
- Con endcapping:Sì