Capcell Pak HPLC Columns
Analitica, SCX UG 80, Acciaio inossidabile, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 100 mm
Codice catalogo PHECCH0-9312
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:80 Å
- Lunghezza:100 mm
- Seq:7
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:SCX UG 80
- Cat. No.:PHECCH0-9312
- Carico di carbonio:0%
- Range di pH:2,0 - 7,5
- Con endcapping:Sì