Capcell Pak HPLC Columns
Microbor, C18 MG-II 100, Acciaio inossidabile, 100 Å, 5 µm, 2,00 mm, 50 mm
PHECCH0-9314
New Product
- Formato della colonna:Microbor
- Ø int.:2,00 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Lunghezza:50 mm
- Seq:2
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C18 MG-II 100
- Cat. No.:PHECCH0-9314
- Carico di carbonio:18%
- Range di pH:2,0 - 7,5
- Con endcapping:Sì