Capcell Pak HPLC Columns
Analitica, C18 UG 120, Acciaio inossidabile, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
PHECCH0-3816
New Product
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:120 Å
- Lunghezza:150 mm
- Seq:15
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C18 UG 120
- Cat. No.:PHECCH0-3816
- Carico di carbonio:18%
- Range di pH:2,0 - 7,5
- Con endcapping:Sì