Capcell Pak HPLC Columns
Analitica, C18-MGII, Acciaio inossidabile, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
PHECCH0-7623
New Product
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Lunghezza:150 mm
- Seq:14
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C18-MGII
- Cat. No.:PHECCH0-7623
- Carico di carbonio:9%
- Range di pH:2,0 - 7,5
- Con endcapping:Sì