Orders LinkContactUsLinkComponent
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analitica, C18 MG-II 100, Acciaio inossidabile, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 100 mm
Codice catalogo PHECCH0-9315
New Product
Nome del fornitore:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Codice catalogo PHECCH0-9315
Nome del fornitore:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analitica, C18 MG-II 100, Acciaio inossidabile, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 100 mm
Price
SFr. 1’346.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Analitica
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Dimensioni particelle:
    3 µm
  • Dimensioni pori:
    100 Å
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    6
  • Colonna:
    Acciaio inossidabile
  • Fase:
    C18 MG-II 100
  • Cat. No.:
    PHECCH0-9315
  • Carico di carbonio:
    18%
  • Range di pH:
    2,0 - 7,5
  • Con endcapping:
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.