Capcell Pak HPLC Columns
Analitica, C18 MG 100, Acciaio inossidabile, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 75 mm
Codice catalogo PHECCH0-7148
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:3 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Lunghezza:75 mm
- Seq:3
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C18 MG 100
- Cat. No.:PHECCH0-7148
- Carico di carbonio:9%
- Range di pH:2,0 - 7,5
- Con endcapping:Sì