Capcell Pak HPLC Columns
Analitica, C18 UG 120, Acciaio inossidabile, 120 Å, 3 µm, 4,60 mm, 150 mm
Codice catalogo PHECCH0-3881
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:3 µm
- Dimensioni pori:120 Å
- Lunghezza:150 mm
- Seq:12
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C18 UG 120
- Cat. No.:PHECCH0-3881
- Carico di carbonio:18%
- Range di pH:2,0 - 7,5
- Con endcapping:Sì
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.