Kinetex Bulk Packing
EVO C18, 1,7 µm, 100 Å
Codice catalogo PHEC04A-4726
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Kinetex Bulk Packing
Codice catalogo PHEC04A-4726
Nome del fornitore: PHENOMENEX
New Product
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Dimensioni particelle:1,7 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Descrizione:EVO C18