Kinetex Bulk Packing
Phenyl-Hexyl, 5 µm, 100 Å
Codice catalogo PHEC04A-4603
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Kinetex Bulk Packing
Codice catalogo PHEC04A-4603
Nome del fornitore: PHENOMENEX
New Product
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Descrizione:Phenyl-Hexyl