Kinetex Bulk Packing
PFP, 2,6 µm, 100 Å
Codice catalogo PHEC04A-4477
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Kinetex Bulk Packing
Codice catalogo PHEC04A-4477
Nome del fornitore: PHENOMENEX
New Product
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Dimensioni particelle:2,6 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Descrizione:PFP
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..