Orders LinkContactUsLinkComponent
Kinetex Bulk Packing
Kinetex Bulk Packing
HILIC, 2,6 µm, 100 Å
Codice catalogo PHEC04A-4461
New Product
Nome del fornitore:   PHENOMENEX
Kinetex Bulk Packing
Codice catalogo PHEC04A-4461
Nome del fornitore:  PHENOMENEX
New Product
Numero CAS:  
Kinetex Bulk Packing
Kinetex Bulk Packing
HILIC, 2,6 µm, 100 Å
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Dimensioni particelle:
    2,6 µm
  • Dimensioni pori:
    100 Å
  • Descrizione:
    HILIC