Prodigy HPLC Columns, C8
Analitica, C8 (Octyl), Acciaio inossidabile, 150 Å, 5 µm, 4,60 mm, 30 mm
Katalognr. PHEC00A-3301-E0
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:150 Å
- Lunghezza:30 mm
- Seq:2
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C8 (Octyl)
- Cat. No.:PHEC00A-3301-E0
- Area superficiale:310 m²/g
- Carico di carbonio:12,60%
- Range di pH:2,0 - 9,0
- Con endcapping:Sì