Capcell Pak HPLC Columns
Microbor, C18 UG 120, Acciaio inossidabile, 120 Å, 5 µm, 1,50 mm, 100 mm
Codice catalogo PHEC70602
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Microbor
- Ø int.:1,50 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:120 Å
- Lunghezza:100 mm
- Seq:4
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C18 UG 120
- Cat. No.:PHEC70602
- Carico di carbonio:18%
- Range di pH:2,0 - 7,5
- Con endcapping:Sì