Prodigy HPLC Columns, C8
Analitica, C8 (Octyl), Acciaio inossidabile, 150 Å, 5 µm, 3,00 mm, 250 mm
Codice catalogo PHEC00G-3301-Y0
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:3,00 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:150 Å
- Lunghezza:250 mm
- Seq:1
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C8 (Octyl)
- Cat. No.:PHEC00G-3301-Y0
- Area superficiale:310 m²/g
- Carico di carbonio:12,60%
- Range di pH:2,0 - 9,0
- Con endcapping:Sì