Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Analitica, dSEC-2, Acciaio inossidabile, 200 Å, 1,8 µm, 4,60 mm, 150 mm
PHEC00F-4787-E0
New Product
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:1,8 µm
- Dimensioni pori:200 Å
- Lunghezza:150 mm
- Seq:3
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:dSEC-2
- Cat. No.:PHEC00F-4787-E0
- Carico di carbonio:0%
- Range di pH:1,5 - 8,5
- Con endcapping:Sì
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.