Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Analitica, dSEC-2, Acciaio inossidabile, 200 Å, 1,8 µm, 2,10 mm, 150 mm
Codice catalogo PHEC00F-4787-AN
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Codice catalogo PHEC00F-4787-AN
Nome del fornitore: PHENOMENEX
New Product
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:2,10 mm
- Dimensioni particelle:1,8 µm
- Dimensioni pori:200 Å
- Lunghezza:150 mm
- Seq:2
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:dSEC-2
- Cat. No.:PHEC00F-4787-AN
- Carico di carbonio:0%
- Range di pH:1,5 - 8,5
- Con endcapping:Sì