Orders LinkContactUsLinkComponent
AC-Beta-ALA-OH 97%
AC-Beta-ALA-OH 97%
Bottle
Codice catalogo APOSOR10121852.5KG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
AC-Beta-ALA-OH 97%
Codice catalogo APOSOR10121852.5KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  3025-95-4
AC-Beta-ALA-OH 97%
Bottle
Numero CAS:  3025-95-4
Price
SFr. 2’330.00
Log in per disponibilità
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Sinonimi:  N-Ac-β-Ala-OH, 3-Acetamidopropanoic acid, N-Acetyl-beta-alanine, N-Acetyl-b-alanine
  • Numero CAS:3025-95-4
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00037296
  • Molecular Weight:131,13 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche