Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ac-D-Pro-Oh 98%

Ac-D-Pro-Oh 98%

Bottle
Codice catalogo APOSOR1012186-5G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Ac-D-Pro-Oh 98%
Codice catalogo APOSOR1012186-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  59785-68-1
Ac-D-Pro-Oh 98%

Bottle

Numero CAS:  59785-68-1
Price
26.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent.

Sinonimi:  N-Acetyl-D-proline
  • Numero CAS:59785-68-1
  • Formula:C₇H₁₁NO₃
  • Numero MDL:MFCD20640695
  • Molecular Weight:157,17 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..