Orders LinkContactUsLinkComponent
Fumaric acid 99%
Fumaric acid 99%
Bottle
Codice catalogo APOSOR1013408-25KG
Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Fumaric acid 99%
Codice catalogo APOSOR1013408-25KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  110-17-8
Fumaric acid 99%
Bottle
Numero CAS:  110-17-8
Price
SFr. 3’040.00
Log in per disponibilità
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Sinonimi:  trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
  • Numero CAS:110-17-8
  • Formula:C₄H₄O₄
  • Numero MDL:MFCD00002700
  • Molecular Weight:116,07 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche