Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetophenone 99%
Acetophenone 99%
Bottle
Codice catalogo APOSOR1012200-25L
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Acetophenone 99%
Codice catalogo APOSOR1012200-25L
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  98-86-2
Acetophenone 99%
Bottle
Numero CAS:  98-86-2
Price
SFr. 3’040.00
Log in per disponibilità
1 * 25 L
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Sinonimi:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numero CAS:98-86-2
  • Formula:C₈H₈O
  • Numero MDL:MFCD00008724
  • Molecular Weight:120,15 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche