Orders LinkContactUsLinkComponent
Linalool 98% | Avantor
Linalool 98%
Bottle
  APOSOR1027965500ML
New Product
Linalool 98%
  APOSOR1027965500ML
New Product
 :  78-70-6
Linalool 98%
Bottle
 :  78-70-6
SFr. 43.30
1 * 500 mL
Usage: Organic building block/ reagent.
 :  (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
  •  :78-70-6
  •  :C₁₀H₁₈O
  •  :154,25 g/mol
  •  :201-134-4
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..