Orders LinkContactUsLinkComponent
Linalool 98%
Linalool 98%
Bottle
Codice catalogo APOSOR1027965100ML
Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Linalool 98%
Codice catalogo APOSOR1027965100ML
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  78-70-6
Linalool 98%
Bottle
Numero CAS:  78-70-6
Price
29.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Sinonimi:  (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
  • Numero CAS:78-70-6
  • Formula:C₁₀H₁₈O
  • Molecular Weight:154,25 g/mol
  • EINECS:201-134-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle