Linalool 98%
Bottle
Codice catalogo APOSOR1027965-25ML
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Linalool 98%
Codice catalogo APOSOR1027965-25ML
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 78-70-6
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Sinonimi: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
- Numero CAS:78-70-6
- Formula:C₁₀H₁₈O
- Molecular Weight:154,25 g/mol
- EINECS:201-134-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle