Orders LinkContactUsLinkComponent
Amphotericin B ≥98%
Amphotericin B ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP15128-500MG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Amphotericin B ≥98%
Codice catalogo APOSBUP15128-500MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  1397-89-3
Amphotericin B ≥98%
Bottle
Numero CAS:  1397-89-3
Price
SFr. 117.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi:  (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
  • Numero CAS:1397-89-3
  • Formula:C₄₇H₇₃NO₁₇
  • Molecular Weight:924,08 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche