Orders LinkContactUsLinkComponent
Bicine ≥98%
Bicine ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP17191-500MG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Bicine ≥98%
Codice catalogo APOSBUP17191-500MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  150-25-4
Bicine ≥98%
Bottle
Numero CAS:  150-25-4
Price
SFr. 497.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • Numero CAS:150-25-4
  • Formula:C₆H₁₃NO₄
  • Molecular Weight:163,17 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche