Bicine ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP17191-100MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Bicine ≥98%
Codice catalogo APOSBUP17191-100MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 150-25-4
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
- Numero CAS:150-25-4
- Formula:C₆H₁₃NO₄
- Molecular Weight:163,17 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle