Orders LinkContactUsLinkComponent
Bendamustine hydrochloride ≥95%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP15045-1G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Bendamustine hydrochloride ≥95%
Codice catalogo APOSBUP15045-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  3543-75-7
Bendamustine hydrochloride ≥95%
Bottle
Numero CAS:  3543-75-7
Price
752.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi:  Bendamustine HCl, 5-[Bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazole-2-butyric acid hydrochloride, SDX-15 HCl, Cytostasane HCl, EP 311, 4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride
  • Numero CAS:3543-75-7
  • Formula:C₁₆H₂₁Cl₂N₃O₂·HCl
  • Molecular Weight:394,72 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche