Orders LinkContactUsLinkComponent
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Bottle
Codice catalogo APOSOR922883-250MG
Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Codice catalogo APOSOR922883-250MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  22042-73-5
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Bottle
Numero CAS:  22042-73-5
Price
SFr. 26.00
Log in per disponibilità
1 * 250 mg
Product Details & Documents
  • Numero CAS:22042-73-5
  • Formula:C₉H₁₀O₃
  • Numero MDL:MFCD00191450
  • Molecular Weight:166.1739 g/mol
  • Punto di fusione:40 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle