Cianocobalamina USP
Bottle
Codice catalogo APOSBIV6236-50G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Cianocobalamina USP
Codice catalogo APOSBIV6236-50G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 68-19-9
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:68-19-9
- Formula:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
- Numero MDL:MFCD00151092
- Molecular Weight:1355.38 g/mol
- Punto di fusione:>300 °C
- Punto di fusione:>300 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



