Orders LinkContactUsLinkComponent
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Bottle
N° de catalogue APOSOR922883-1G
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
N° de catalogue APOSOR922883-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  22042-73-5
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Bottle
Numéro CAS:  22042-73-5
Prix
SFr. 29.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:22042-73-5
  • Formule:C₉H₁₀O₃
  • Numéro MDL:MFCD00191450
  • Poids moléculaire:166.1739 g/mol
  • Point de fusion:40 °C
  • Température de stockage:Ambiente
Spécifications
Spécifications
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Spécifications