9,10-Diphenylanthracene
Bottle
Codice catalogo APOSOR350132-5G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
9,10-Diphenylanthracene
Codice catalogo APOSOR350132-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 1499-10-1
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:1499-10-1
- Formula:C₂₆H₁₈
- Numero MDL:MFCD00001253
- Molecular Weight:330.43 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



