Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Cupferron

Bottle
Codice catalogo APOSOR2350-100G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Cupferron
Codice catalogo APOSOR2350-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  135-20-6
Cupferron

Bottle

Numero CAS:  135-20-6
Price
69.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
  • Numero CAS:135-20-6
  • Formula:C₆H₉N₃O₂
  • Numero MDL:MFCD00078422
  • Molecular Weight:155.16 g/mol
  • Punto di fusione:154 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.