Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Cupferron

Bottle
Codice catalogo APOSOR2350-2.5KG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Cupferron
Codice catalogo APOSOR2350-2.5KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  135-20-6
Cupferron

Bottle

Numero CAS:  135-20-6
Price
420.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
  • Numero CAS:135-20-6
  • Formula:C₆H₉N₃O₂
  • Numero MDL:MFCD00078422
  • Molecular Weight:155.16 g/mol
  • Punto di fusione:154 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche