Cupferron
Bottle
Codice catalogo APOSOR2350-10KG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Cupferron
Codice catalogo APOSOR2350-10KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 135-20-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
- Numero CAS:135-20-6
- Formula:C₆H₉N₃O₂
- Numero MDL:MFCD00078422
- Molecular Weight:155.16 g/mol
- Punto di fusione:154 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



