Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
9,10-Diphenylanthracene

9,10-Diphenylanthracene

Bottle
Codice catalogo APOSOR350132-1G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
9,10-Diphenylanthracene
Codice catalogo APOSOR350132-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  1499-10-1
9,10-Diphenylanthracene

Bottle

Numero CAS:  1499-10-1
Price
26.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:1499-10-1
  • Formula:C₂₆H₁₈
  • Numero MDL:MFCD00001253
  • Molecular Weight:330.43 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..