Leflunomide 99%
Bottle
Codice catalogo APOSPC109034-5G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Leflunomide 99%
Codice catalogo APOSPC109034-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 75706-12-6
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Fluorinated building block/ reagent.
Sinonimi: 5-Methyl-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
- Numero CAS:75706-12-6
- Formula:C₁₂H₉F₃N₂O₂
- Molecular Weight:270,21 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle