Orders LinkContactUsLinkComponent
Leflunomide 99%
Bottle
Codice catalogo APOSPC109034-250MG
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Leflunomide 99%
Codice catalogo APOSPC109034-250MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  75706-12-6
Leflunomide 99%
Bottle
Numero CAS:  75706-12-6
Price
SFr. 36.40
Log in per disponibilità
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Usage: Fluorinated building block/ reagent.
Sinonimi:  5-Methyl-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
  • Numero CAS:75706-12-6
  • Formula:C₁₂H₉F₃N₂O₂
  • Molecular Weight:270,21 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche