Leflunomide 99%
Bottle
N° de catalogue APOSPC109034-250MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Leflunomide 99%
N° de catalogue APOSPC109034-250MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 75706-12-6
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Fluorinated building block/ reagent.
Synonymes: 5-Methyl-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
- Numéro CAS:75706-12-6
- Formule:C₁₂H₉F₃N₂O₂
- Poids moléculaire:270,21 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Tipo di conf.:Bottle



