Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Fluorobutane
Bottle
  APOSPC408041-250G
New Product
2-Fluorobutane
  APOSPC408041-250G
New Product
 :  359-01-3
2-Fluorobutane
Bottle
 :  359-01-3
4 270.00 SFr.
1 * 250 g
  •  :359-01-3
  •  :C₄H₉F
  •  :MFCD02258657
  •  :76.113 g/mol
  •  :25 °C
  •  :–121 °C
  •  :0,77 g/cm³ (25 °C)
  •  :Refrigerata
  •  :1993
  •  :3,I
  • Tipo di conf.:
    Bottle