Orders LinkContactUsLinkComponent
Galactitol | Avantor
Galactitol
Bottle
Codice catalogo APOSBIB6049-25G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Galactitol
Codice catalogo APOSBIB6049-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  608-66-2
Galactitol
Bottle
Numero CAS:  608-66-2
Price
SFr. 45.10
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numero CAS:608-66-2
  • Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00064288
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle