Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldeide
Formaldeide
Bottle
Codice catalogo APOSBIA0877-500ML
Infiammabile
Corrosivo
Tossico
Salute
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Formaldeide
Codice catalogo APOSBIA0877-500ML
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  50-00-0
Formaldeide
Bottle
Numero CAS:  50-00-0
Price
168.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • Numero CAS:50-00-0
  • Formula:CH₂O
  • Numero MDL:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Punto di ebollizione:93…96 °C
  • Densità:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
  • Punto di infiammabilità:56 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle