Caffeic acid
Bottle
Codice catalogo APOSOR1165-2.5KG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Caffeic acid
Codice catalogo APOSOR1165-2.5KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 331-39-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
- Numero CAS:331-39-5
- Formula:C₉H₈O₄
- Numero MDL:MFCD00004392
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Punto di fusione:194…198 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-361-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..