Orders LinkContactUsLinkComponent
Caffeic acid
Caffeic acid
Bottle
N° de catalogue APOSOR1165-100G
Irritant
Santé
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Caffeic acid
N° de catalogue APOSOR1165-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  331-39-5
Caffeic acid
Bottle
Numéro CAS:  331-39-5
Prix
SFr. 39.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • Numéro CAS:331-39-5
  • Formule:C₉H₈O₄
  • Numéro MDL:MFCD00004392
  • Poids moléculaire:180.16 g/mol
  • Point de fusion:194…198 °C
  • Température de stockage:Ambiente
  • EINECS:206-361-2
Spécifications
Spécifications
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Spécifications