Orders LinkContactUsLinkComponent
Cholesterol 95%
Cholesterol 95%
Bottle
Codice catalogo APOSOR1030208-25G
Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Cholesterol 95%
Codice catalogo APOSOR1030208-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  57-88-5
Cholesterol 95%
Bottle
Numero CAS:  57-88-5
Price
SFr. 29.50
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Sinonimi:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • Numero CAS:57-88-5
  • Formula:C₂₇H₄₆O
  • Numero MDL:MFCD00003646
  • Molecular Weight:386,55 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle