Copper(II) methoxide
Bottle
Codice catalogo APOSIN1564-250MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Copper(II) methoxide
Codice catalogo APOSIN1564-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 76890-98-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Copper(II) dimethanolate
- Numero CAS:76890-98-7
- Formula:Cu(CH₃O)₂
- Numero MDL:MFCD00015611
- Molecular Weight:125.614 g/mol
- Punto di fusione:206 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle