(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Bottle
APOSOR10609-25G
New Product
: (+)-Bis(pinanediolato)diborane, (3aS,3'aS,4S,4'S,6S,6'S,7aR,7'aR)-(+)-Dodecahydro-3a,3'a,5,5,5',5'-hexamethyl-2,2'-bi-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole, (3aS,3'aS,4S,4'S,6S,6'S,7aR,7'aR)-Dodecahydro-3a,3'a,5,5,5',5'-hexamethyl-2,2'-bi-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole
- :230299-05-5
- :C₂₀H₃₂B₂O₄
- :MFCD27664803
- :358.088 g/mol
- :Ambiente
- Tipo di conf.:Bottle